missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Yoda 1, TRC

Artikelnummer. 30453695
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453695 5 mg
30456560 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCY1007855MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 448947-81-7
Molekylær formel C13H8Cl2N4S2
Molekylvægt (g/mol) 355.27
Synonym 2-[5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]pyrazine, [5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-pyrazine
IUPAC navn 2-[(2,6-dichlorophenyl)methylsulfanyl]-5-pyrazin-2-yl-1,3,4-thiadiazol
SMIL Clc1cccc(Cl)c1CSc2nnc(s2)c3cnccn3

Specifications

Kemisk navn eller materiale Yoda 1
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H8Cl2N4S2/c14-9-2-1-3-10(15)8(9)7-20-13-19-18-12(21-13)11-6-16-4-5-17-11/h1-6H,7H2
Formel vægt 353.9567
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.