Learn More
Yoda 1, MedChemExpress
Product Code. 16490078
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16490078 5 mg 5mg
16477608 10 mg 10mg
16453627 50 mg 50mg
16437526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16490078 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18723
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Yoda 1 is a potent and selective Piezo1 agonist. Yoda 1 activates purified Piezo1 channels. Yoda1 induces activation of both Akt and ERK1/2 in endothelial cells (ECs), which is not dependent on Piezo1. Yoda 1 potently inhibits macropinocytosis induced by epidermal growth factor (EGF). Yoda 1 enhances Ca2+ influx followed by activation of the calcium-activated potassium channel KCa3.1 and inhibition of Rac1 activation.
Yoda 1 is a potent and selective Piezo1 agonist. Yoda 1 activates purified Piezo1 channels. Yoda1 induces activation of both Akt and ERK1/2 in endothelial cells (ECs), which is not dependent on Piezo1. Yoda 1 potently inhibits macropinocytosis induced by epidermal growth factor (EGF). Yoda 1 enhances Ca2+ influx followed by activation of the calcium-activated potassium channel KCa3.1 and inhibition of Rac1 activation.
Spécification
Chemical Name or Material Yoda 1
Physical Form Powder
CAS 448947-81-7
Color White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C13H8Cl2N4S2
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Solubility Information DMSO : 15.62 mg/mL (43.97 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=C(CSC2=NN=C(C3=NC=CN=C3)S2)C(Cl)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 355.27
Formula Weight 355.27
Percent Purity 99.83%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.