Få mere at vide
MP Biomedicals™ YNB med ammoniumsulfat (pulver)
Artikelnummer. 11387809 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
227 g
Pakningsstørrelse:
227g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387809 227 g 227g
1 options
Artikelnummer. 11387809 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 114027512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1253.75 DKK / 227g
    Spare 66.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forårsager kraftig vækst af Saccharomyces cerevisiae. MP Biomedicals YNB med ammoniumsulfat (pulver) er en veldefineret sammensætning af salte, vitaminer og en nitrogenkilde. Det er en komponent i syntetisk definerede gærmedier.
Tekniske data
Form Pulver
Til brug med (applikation) YNB m/ammoniumsulfat er en komponent i syntetisk definerede gærmedier.
Mængde 227 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • YNB with Ammonium Sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate, potassium dihydrogenphosphate, calcium chloride