Få mere at vide
YM17E, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460819
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16460819 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16460819 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101627
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress YM17E is an inhibitor of acyl CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT), with IC50 of 44 nM in rabbit liver microsomes in vitro.
YM17E is an inhibitor of acyl CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT), with IC50 of 44 nM in rabbit liver microsomes in vitro.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale YM17E
Fysisk form Solid
CAS 124900-72-7
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C40H56N6O2
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
SMIL O=C(NC1=CC=C(N(C)C)C=C1)N(CC2=CC=CC(CN(C3CCCCCC3)C(NC4=CC=C(N(C)C)C=C4)=O)=C2)C5CCCCCC5
Molekylvægt (g/mol) 652.91
Formel vægt 652.91
Procent renhed 97.11%