Få mere at vide
YM17E, MedChemExpress
Beskrivelse
YM17E is an inhibitor of acyl CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT), with IC50 of 44 nM in rabbit liver microsomes in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | YM17E |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 124900-72-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C40H56N6O2 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(N(C)C)C=C1)N(CC2=CC=CC(CN(C3CCCCCC3)C(NC4=CC=C(N(C)C)C=C4)=O)=C2)C5CCCCCC5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 652.91 |
| Vis mere |