Få mere at vide
YM155, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,9-Dihydro-1-(2-methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(2-pyrazinylmethyl)-1H-naphth[2,3-d]imidazolium Bromide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19N4O3.BrH/c1-13-23(9-10-27-2)17-18(24(13)12-14-11-21-7-8-22-14)20(26)16-6-4-3-5-15(16)19(17)25;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 442.0641 |