missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

YM-58483, MedChemExpress

Artikelnummer. 16400046
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16400046 2 mg
16482656 25 mg
16454466 100 mg
16445917 5 mg
16439736 50 mg
16423188 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16400046 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100831

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress YM-58483 (BTP2) is the first selective and potent inhibitor of CRAC channels and subsequent Ca2+ signals. YM-584832 is a blocker of store-operated Ca2+ entry (SOCE).

YM-58483 (BTP2) is the first selective and potent inhibitor of CRAC channels and subsequent Ca2+ signals. YM-584832 is a blocker of store-operated Ca2+ entry (SOCE).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale YM-58483
Fysisk form Solid
CAS 223499-30-7
Farve White
Mængde 2 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H9F6N5OS
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BTP2
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (296.69 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(C)N=NS1)NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3C(F)(F)F)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 421.32
Formel vægt 421.32
Procent renhed 98.75%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.