Få mere at vide
YLF-466D, MedChemExpress
Beskrivelse
YLF-466D is a newly developed AMPK activator, which inhibits platelet aggregation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | YLF-466D |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1273323-67-3 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H20ClNO3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | C24 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.62 mM) |
| Vis mere |