missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

YL-109, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483557
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483557 50 mg
16467538 10 mg
16450018 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483557 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18619

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress YL-109 is an antitumor agent that can induce carboxyl terminus of Hsp70-interacting protein (CHIP) expression through aryl hydrocarbon receptor (AhR) signaling. YL-109 has ability to inhibit breast cancer cell growth and invasiveness.

YL-109 is an antitumor agent that can induce carboxyl terminus of Hsp70-interacting protein (CHIP) expression through aryl hydrocarbon receptor (AhR) signaling. YL-109 has ability to inhibit breast cancer cell growth and invasiveness.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale YL-109
CAS 36341-25-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H11NO2S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (388.64 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C(C2=NC3=CC=CC=C3S2)C=C1OC
Molekylvægt (g/mol) 257.31
Formel vægt 257.31
Procent renhed 98.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.