Få mere at vide
YK11, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474138
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474138 10 mg
16465106 100 mg
16410497 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474138 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10748010mg
MedChemExpress YK11 is a partial agonist of androgen receptor, with osteogenic activity.
YK11 is a partial agonist of androgen receptor, with osteogenic activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale YK11
CAS 1370003-76-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H34O6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 64 mg/mL (148.65 mM)
SMIL O=C1CCC2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(OC(C)(OC)O/5)C5=C/C(OC)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 430.53
Formel vægt 430.53
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism