Få mere at vide
R&D Systems™ YK 4-279
Beskrivelse
Inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1. Inhibits Ewing's sarcoma family tumor (ESFT) cell growth; induces apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | YK 4-279 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 366.2 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.19 |