Få mere at vide
YH239-EE, MedChemExpress
Beskrivelse
YH239-EE, ethyl ester of the free carboxylic acid compound YH239, is a potent p53-MDM2 antagonizing and apoptosis-inducing agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | YH239-EE |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1364488-67-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H27Cl2N3O4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 55 mg/mL (109.04 mM) |
| SMIL | O=C(C(N1)=C(C(N(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C=O)C(NC(C)(C)C)=O)C3=C1C=C(Cl)C=C3)OCC |
| Vis mere |