Få mere at vide
Thermo Scientific™ Yersinia Selective Agar
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Beskrivelse
Isoler og opregn Yersinia enterocolitica fra kliniske prøver og fødevareprøver efter 18 til 24 timer vha. Thermo Scientific™ Yersinia Selektiv Agar (CIN Agar).
Specielt udviklet til optimal vækst og genopretning af Yersinia enterocolitica , indeholder formuleringen cefsulodin, Irgasan™ og novobiocin. De typiske kolonier af Yersinia enterocolitica vil udvikle sig som en rød bullseye omgivet af en gennemsigtig kant og vil variere betydeligt blandt serotyper i kolonistørrelse, glathed og forholdet mellem kant og centerdiameter. De fleste andre organismer, der er i stand til at vokse, vil producere større kolonier (> 2 mm i diameter) med diffuse lyserøde centre og uigennemsigtige ydre zoner. Serratia liquefaciens , Citrobacter freundii og Enterobacter agglomerans kan give en kolonial morfologi, der ligner Yersinia enterocolitica . Disse organismer kan differentieres fra Yersinia enterocolitica ved biokemiske tests.
Vores produkter fremstilles og distribueres over hele verden gennem et stort netværk af virksomhedsejede faciliteter for at sikre, at du modtager det friskeste, højest ydende medium som muligt. For den hurtigste levering anbefaler vi, at du vælger produktets varenummer med en fremstillingsoprindelse tættest på dig.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Vores produkter fremstilles og distribueres over hele verden gennem et stort netværk af virksomhedsejede faciliteter for at sikre, at du modtager det friskeste, højest ydende medium som muligt. For den hurtigste levering anbefaler vi, at du vælger produktets varenummer med en fremstillingsoprindelse tættest på dig.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Testet i overensstemmelse med CEN ISO/TS 11133-2. Formuleringen af dette medium er i overensstemmelse med ISO 10273. |
| Farve | Antik pink, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | Yersinia selektiv agar |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |