Få mere at vide
Thermo Scientific™ Yersinia Selective Agar Base (Dehydrated)
Artikelnummer. 10482643
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10482643
Brand: Thermo Scientific™ CM0653B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isolate and enumerate Yersinia enterocolitica from clinical specimens and food samples with this selective medium
Isolate and enumerate Yersinia enterocolitica from clinical specimens and food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Yersinia Selective Agar Base (Dehydrated) when used with Yersinia Selective Supplement (SR0109).
Yersinia enterocolitica er en bakterieart i familien Enterobacteriaceae, der oftest forårsager enterocolitis, akut diarré, terminal ileitis, mesenterisk lymfadenitis og pseudoappendicitis, men hvis den spredes systemisk, kan den også resultere i fatal sepsis.
Yersinia Selective Agar Base og det selektive supplement SR0109 er udviklet specifikt til optimal vækst og genopretning af Yersinia enterocolitica efter 18-24 timers inkubation ved 32 °C.
De typiske kolonier af Yersinia enterocolitica vil udvikle sig som et ’rødt bull s-eye omgivet af en gennemsigtig kant og vil variere betydeligt blandt serotyper i kolonistørrelse, glathed og forholdet mellem kant og centerdiameter. De fleste andre organismer, der er i stand til at vokse, vil producere større kolonier (> 2 mm i diameter) med diffuse lyserøde centre og uigennemsigtige ydre zoner. Serratia liquefaciens, Citrobacter freundii og Enterobacter agglomerans kan give en kolonial morfologi, der ligner Yersinia enterocolitica . Disse organismer kan differentieres fra Yersinia enterocolitica ved biokemiske tests.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Yersinia selektiv agarbase
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 8,6L medium