Få mere at vide
Lauda™ Gullig klar varmeoverførselsvæske
Artikelnummer. 10758964
Kapacitet (metrisk):
5 l
Artikelnummer. 10758964
Brand: Lauda™ LZB 107
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde 30 °C til 200 °C
Type Badefylder
Model- Ultra 350
Mængde 5 L
Viskositet 47mm 2 /sek.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bath liquid ULTRA 350 (1 can à 5 litres) .
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dibenzylbenzene, ar-methyl derivitive