Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengøringsklude, gul
Artikelnummer. 11767968
Skift visning
Dimensioner (L x B):
41 x 33,5 cm (16,14 x 13,2 tommer)
41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
11767968 41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 tommer) Pakke med 6
10243242 41 x 33,5 cm (16,14 x 13,2 tommer) Pakke med 10
12680543 41 x 33,5 cm (16,14 x 13,2 tommer) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11767968 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7443
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gul WypAll™ Rengøringsklude er en løsning til hårde rengøringsopgaver af enhver art, samtidig med at risikoen for krydskontaminering reduceres.
  • Gentagsvisker med HydroKnit™ teknologi
  • Meget absorberende, stærk og holdbar (våd eller tør)
  • Modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester, tillader hurtig rengøring og hjælper med at reducere omkostningerne
  • Ideel til: industriområder, hvor der kræves adskillelse af tunge opgaver, hårdere rengøring i kliniske og patientområder, køkkener og fødevareforarbejdningsområder
  • Hjælper med at reducere krydskontaminering ved at bruge farvekodning
  • Klude kan skylles og genbruges, hvilket hjælper med at reducere spild og reducere omkostningerne ved brug
  • Indpakket i en stænksikker, vandafvisende polybag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renseklud
Længde (engelsk) 1 fod 7 tommer
Længde (metrisk) 25.1 cm
Bredde (engelsk) 11,1 tommer
Bredde (metrisk) 23.1 cm
Materiale Polypropylen
Farve Gul
Dimensioner (L x B) 41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 tommer)
Format Interfold
Til brug med (applikation) Hygiejnisk rengøring i toiletter, kliniske og patientområder, køkkener og fødevareforarbejdningsområder
Til brug med (udstyr) Aquarius foldet håndklæde dispenser
Emballagemængde 6 Pk.
Ply 1-ply