Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengøringsklude, gul
Beskrivelse
- Gentagsvisker med HydroKnit™ teknologi
- Meget absorberende, stærk og holdbar (våd eller tør)
- Modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester, tillader hurtig rengøring og hjælper med at reducere omkostningerne
- Ideel til: industriområder, hvor der kræves adskillelse af tunge opgaver, hårdere rengøring i kliniske og patientområder, køkkener og fødevareforarbejdningsområder
- Hjælper med at reducere krydskontaminering ved at bruge farvekodning
- Klude kan skylles og genbruges, hvilket hjælper med at reducere spild og reducere omkostningerne ved brug
- Indpakket i en stænksikker, vandafvisende polybag
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renseklud |
| Længde (engelsk) | 16,4'' |
| Længde (metrisk) | 36.3 cm |
| Bredde (engelsk) | 16,8'' |
| Bredde (metrisk) | 23.4 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Basisvægt | 4.82 kg |
| Farve | Gul |
| Dimensioner (L x B) | 41 x 33,5 cm (16,14 x 13,2 tommer) |
| Format | Interfold |
| Vis mere |