Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE High-Performance Shaft Guide, 'A' længde amerikansk kegle
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
Højde (metrisk):
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
42 mm
50 mm
58 mm
Standard konusled:
19/22A kegle
19/38A kegle
24/40A kegle
29/42A kegle
34/45A kegle
45/50A kegle
Keglestørrelse: 24/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Giver en effektiv guide til glas- og metalskaftomrørere over en række temperaturer uden at udskille partikler fra forseglingen, samtidig med at et vakuum opretholdes. Tætningen er fremstillet af en specielt formuleret PTFE-PEEK-komposit og er permanent trykbelastet.
- Højt niveau af kemisk resistens
- Anti-pisk og reduceret vibration
- Vakuum (∼ 5 mm Hg) og tryk (3 til 5 psi) ydeevne
- Ingen udfald
- Selvudløsende ledring
- Maksimal anbefalede hastigheder: kontinuerlig 500rpm, intermitterende 800rpm
Note: PEEK har et meget højt niveau af kemisk resistens med en vis modtagelighed kun over for stærke mineralsyrer.
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 42 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Til brug med (udstyr) | Skaftomrørere i glas og metal |
| Til brug med (applikation) | Justering af aksel under blanding |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Standard konusled | 19/38A kegle |
| Type | Højtydende skaftguide |