Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE High-Performance Shaft Guide, 'A' længde amerikansk kegle
Artikelnummer. 10233453 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
Højde (metrisk):
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
42 mm
50 mm
58 mm
Standard konusled:
19/22A kegle
19/38A kegle
24/40A kegle
29/42A kegle
34/45A kegle
45/50A kegle
Keglestørrelse: 24/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10233453
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med røreskafter af glas og metal. Den højtydende omrørerguide er 'B'-længde kegle til Europa og inkluderer en PTFE/PEEK-forsegling.
Giver en effektiv guide til glas- og metalskaftomrørere over en række temperaturer uden at udskille partikler fra forseglingen, samtidig med at et vakuum opretholdes. Tætningen er fremstillet af en specielt formuleret PTFE-PEEK-komposit og er permanent trykbelastet.
  • Højt niveau af kemisk resistens
  • Anti-pisk og reduceret vibration
  • Vakuum (∼ 5 mm Hg) og tryk (3 til 5 psi) ydeevne
  • Ingen udfald
  • Selvudløsende ledring
  • Maksimal anbefalede hastigheder: kontinuerlig 500rpm, intermitterende 800rpm
Note: PEEK har et meget højt niveau af kemisk resistens med en vis modtagelighed kun over for stærke mineralsyrer.
Tekniske data
Diameter (metrisk) 42 mm
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Til brug med (udstyr) Skaftomrørere i glas og metal
Til brug med (applikation) Justering af aksel under blanding
Højde (metrisk) 60 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled Keglestørrelse: 24/40
Type PTFE High Performance Shaft Guide