Få mere at vide
Kartell Gul polypropylenkasse, uden spidser, med standarddæksel
Artikelnummer. 18097761
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
18097761 Gul
1 options
Artikelnummer. 18097761 Leverandør Kartell Leverandørnr. 0975606
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Tomme gule PP-kasser med snap-on dæksler til brug med genopfyldningsspidser med kapacitet op til 1000μ L.
  • Tom kasse
  • Til sprøjtede pipettespidser
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Gul
Holder Pipette tips
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Tips op til 1000μ L
Længde (metrisk) 11.50 cm
Produkttype Tom tipkasse