Få mere at vide
Checkers Gul Jacket™ AMS™ 5-kanals hanramper
Artikelnummer. 17792428
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
17792428 Sort
1 options
Artikelnummer. 17792428 Leverandør Checkers Leverandørnr. PYJS0006BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1082.47 DKK
    881.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 201.44 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Gul Jacket™ 5-kanals AMS ramper kan kombineres med den gule Jacket™ 5-kanals AMS centersektion for at skabe et system, der kan udvides fuldt ud til at indeholde et ubegrænset antal kabler.
  • Gul Jacket™ 5-kanals AMS ramper kan kombineres med den gule Jacket™ 5-kanals AMS centersektion for at skabe et system, der kan udvides fuldt ud til at indeholde et ubegrænset antal kabler
  • Ved at afmontere ramperne kan du også hurtigt tilføje kabelføringer og ADA-kompatible sideramper til eksisterende systemer
  • Den Gule Jacket™ AMS™ håndterer let tung lastbil- og bustrafik og giver samtidig nem adgang for fodgængere, vogne og kørestole
  • Hængslede låg gør det nemt at læsse kabler og slanger
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 51 x 91 x 5 cm
Farve Sort
Materiale Polyethylen
Type 5 Channel Ramps