Få mere at vide
Checkers Gul Jacket™ AMS™ 5-kanals kvindelige ramper
Artikelnummer. 17782428
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
17782428 Sort
1 options
Artikelnummer. 17782428 Leverandør Checkers Leverandørnr. PYJS0005BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1016.40 DKK
    881.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.37 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Gul Jacket™ 5-kanals AMS ramper kan kombineres med den gule Jacket™ 5-kanals AMS centersektion for at skabe et system, der kan udvides fuldt ud til at indeholde et ubegrænset antal kabler.
  • Gul Jacket™ 5-kanals AMS ramper kan kombineres med den gule Jacket™ 5-kanals AMS centersektion for at skabe et system, der kan udvides fuldt ud til at indeholde et ubegrænset antal kabler
  • Ved at afmontere ramperne kan du også hurtigt tilføje kabelføringer og ADA-kompatible sideramper til eksisterende systemer
  • Den Gule Jacket™ AMS™ håndterer let tung lastbil- og bustrafik og giver samtidig nem adgang for fodgængere, vogne og kørestole
  • Hængslede låg gør det nemt at læsse kabler og slanger
Tekniske data
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Bredde (metrisk) 52 cm
Farve Sort
Materiale Polyethylen
Type 5 Channel Ramps