Få mere at vide
Checkers Gul Jacket™ 3-kanal AMS Kabelbeskyttersæt
Artikelnummer. 17762428
Skift visning
Farve:
Sort, Gul
Artikelnummer. Farve
17762428 Sort, Gul
1 options
Artikelnummer. 17762428 Leverandør Checkers Leverandørnr. PYJS0003YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22286.25 DKK
    19332.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 2954.24 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Gul Jacket™ 3-kanals AMS kabelbeskyttersæt har en gradvis hældning og skridsikker overflade for at sikre et sikrere krydsningspunkt for vogne, gaffeltrucks, køretøjer med små hjul og tunge lastbiler.
  • Gul Jacket™ 3-kanals AMS kabelbeskyttersæt har en gradvis hældning og skridsikker overflade for at sikre et sikrere krydsningssted for vogne, gaffeltrucks, køretøjer med små hjul og tunge lastbiler
  • Derudover er hvert Accessibility Ramp-system fremstillet til at opfylde ADA- og DDA-kompatible specifikationer
Tekniske data
Længde (engelsk) 6.5 ft.
Længde (metrisk) 198 cm
Bredde (metrisk) 181 cm
Farve Sort, Gul
Materiale Polyethylen
Type Cable Protector Kit