Få mere at vide
Yeast-Torula
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 pund
100 pund
Pakningsstørrelse:
11339.8g
45359.2g
Beskrivelse
- Format: Solid
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Gær-Torula |
| Format | Fast stof |
| Mængde | 25 pund |