Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gær Nitrogen Base, uden aminosyrer, uden ammoniumsulfat
Artikelnummer. p-7076521
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11336759
Brand: Thermo Scientific Chemicals H26271.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til klassificering af gær ud fra kulhydrat- og aminosyrebehov. Anbefales til brug ved klassificering af gær baseret på kulstof- og nitrogenkrav. Indeholder alle essentielle næringsstoffer, der er nødvendige for væksten af gær, undtagen aminosyrer, nitrogen og kulhydrat.
Gærkvælstofbase uden aminosyrer og ammoniumsulfat bruges til klassificering af gær baseret på kulhydrat- og aminosyrebehov. Anbefales til brug ved klassificering af gær baseret på kulstof- og nitrogenkrav. Indeholder alle essentielle næringsstoffer, der er nødvendige for væksten af gær, undtagen aminosyrer, nitrogen og kulhydrat. Tilsætning af nitrogen og kulstofkilder er påkrævet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Emballagetype Plastflaske
Mængde 500 g