Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gær Nitrogen Base, uden aminosyrer, uden ammoniumsulfat
Beskrivelse
Gærkvælstofbase uden aminosyrer og ammoniumsulfat bruges til klassificering af gær baseret på kulhydrat- og aminosyrebehov. Anbefales til brug ved klassificering af gær baseret på kulstof- og nitrogenkrav. Indeholder alle essentielle næringsstoffer, der er nødvendige for væksten af gær, undtagen aminosyrer, nitrogen og kulhydrat. Tilsætning af nitrogen og kulstofkilder er påkrævet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Emballagetype | Plastflaske |
| Mængde | 500 g |