Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gær Nitrogen Base, uden aminosyrer, uden ammoniumsulfat
Artikelnummer. 11326759
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326759 100 g 100g
11336759 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326759 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H26271.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1813.46 DKK
    1631.65 DKK / 100g
    Spare 181.81 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Anvendes til klassificering af gær ud fra kulhydrat- og aminosyrebehov. Anbefales til brug ved klassificering af gær baseret på kulstof- og nitrogenkrav. Indeholder alle essentielle næringsstoffer, der er nødvendige for væksten af gær, undtagen aminosyrer, nitrogen og kulhydrat.
Gærkvælstofbase uden aminosyrer og ammoniumsulfat bruges til klassificering af gær baseret på kulhydrat- og aminosyrebehov. Anbefales til brug ved klassificering af gær baseret på kulstof- og nitrogenkrav. Indeholder alle essentielle næringsstoffer, der er nødvendige for væksten af gær, undtagen aminosyrer, nitrogen og kulhydrat. Tilsætning af nitrogen og kulstofkilder er påkrævet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Emballagetype Plastflaske
Mængde 100 g