Få mere at vide
MP Biomedicals™ Gær Nitrogen Base
Artikelnummer. 11347819 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Gær Nitrogen Base; Vægt: 454 g; Format: Pulver
Artikelnummer.
11347819 Gær Nitrogen Base; Vægt: 454 g; Format: Pulver
1 options
Artikelnummer. 11347819 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 114029622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4090.00 DKK
    3894.46 DKK / 454g
    Spare 195.54 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
MP Biologicals™ YNB med ammoniumsulfat uden kaliumfosfat er en komponent i syntetisk definerede gærmedier.
  • Gær Nitrogen Base fås med eller uden ammoniumsulfat.
  • YNB er sammensat af salte, vitaminer og sporstoffer. Nogle komponentudfald er tilgængelige.
  • For at lave dine egne syntetiske definerede gærmedier skal du starte med den YNB efter eget valg, tilføje en kulstofkilde, de passende aminosyrer og agar om nødvendigt.
  • Bulkpulver, let vejet for at lave brugerdefinerede batchstørrelser.
Tekniske data
Koncentration 0.7 g/L
Form Pulver
Grad Molekylær biologi Certified™
Medietype YNB
Formulering Vitaminer: Biotin 0,002 mg; Calciumpantothenat 0,4 mg; Folinsyre 0,002 mg; Inositol 2 mg: Niacin 0,4 mg; P-aminobenzoesyre 0,2 mg; Pyridoxinhydrochlorid 0,4 mg; Riboflavin 0,2 mg; thiaminhydrochlorid 0,4 mg; Sporelementer: Borsyre 0,5 mg; kobbersulfat 0,04 mg; Kaliumiodid 0,1 mg; Ferrichlorid 0,2 mg; Mangansulfat 0,4 mg; Natriummolybdat 0,2 mg; Zinksulfat 0,4 mg; Salte: Magnesiumsulfat 500 mg; Natriumchlorid 100 mg; Calciumchlorid 100 mg.
pH 5,0± 0,2
Opløselighed Vandopløselig
Vægt (metrisk) 454 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • YNB w/o Ammonium Sulfate w/o Potassium Phosphate (Powder)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride