Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gærlytisk enzym, Arthrobacter luteus
Artikelnummer. 15435459
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435459 1 g 1g
15445459 250 mg 250mg
15455459 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15435459 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63195.03
 Begrænset vare
På lager
Hydrolyserer lineære glukosepolymerer med beta-1,3-bindinger | CAS: 37340-57-1
Yeast Lytic Enzyme bruges til at hydrolysere lineære glucosepolymerer med beta-1,3-bindinger, der bruges til enzymatisk fordøjelse af gærglycancoats og til spheroplastdannelse, der bruges til at fordøje cellevæggen i aktive gærceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37340-57-1
Synonym Lyticase; Zymolyase 20T
Tekniske data
Farve Råhvid
Produkttype Cellelyseenzym
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Form Lyofiliseret, frysetørret
Til brug med (applikation) Hydrolyserer lineære glucosepolymerer med beta-1,3-bindinger
Mængde 1 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.