Få mere at vide
MP Biomedicals™ Gærhydrolysat enzymatisk, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11450655 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 lb.
Pakningsstørrelse:
100lb
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450655 100 lb. 100lb
1 options
Artikelnummer. 11450655 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0210330480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21940.00 DKK
    20898.44 DKK / 100lb
    Spare 1041.56 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
et autolyseret gærekstrakt, der er en koncentreret kilde til opløselige proteinkomponenter, kulhydrater og B-komplekse vitaminer, som er naturlige for gær.
  • Fremstillet af 100% ølgær.
  • Brunfarvet pulver, opløseligt i vand
  • Opbevares ved stuetemperatur
Tekniske data
Farve Brun
Oversigt Gærhydrolysat enzymatisk
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Form Pulver
Til brug med (applikation) Kilde til opløselige proteinkomponenter; kulhydrater; og B-komplekse vitaminer
Mængde 100 lb.