Få mere at vide
Gærekstrakt, Ultrapure , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15815488 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15815488 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15815488 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J23547.A1
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
  • Format: Råhvidt pulver
  • CAS: 8013-01-2
  • MDL-nummer: MFCD00132599
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Råhvid
Form Pulver
Grad Ultrapure
Produkttype Mikrobiologiske medier
Emballagetype Plastflaske
Mængde 1 kg