Få mere at vide
Gærekstrakt, pulver, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496501 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496501 1 kg 1kg
11486501 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496501 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219402791
Gærekstrakt fra gær, molekylærbiologisk reagens, gulbrun pulver
  • Det bruges som en bakteriologisk mediekomponent til en række forskellige mikroorganismer og molekylærgenetiske applikationer.
  • Gærekstraktpulver er et vakuumtørret autolyseret gærekstrakt fremstillet af 100 % 'bagergær.
  • Det er en koncentreret kilde til opløselige proteinkomponenter, kulhydrater og B-komplekse vitaminer, der er naturlige for gær.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8013-01-2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gærekstrakt
Farve Tan-gul
Form Fast stof
Renhed eller kvalitetsklasse Molekylærbiologi karakter
Mængde 1 kg