Beskrivelse
- Næringspuder med gittermembraner
- Problemfri opbevaring op til 24 måneder
- Overholdelse af internationale standarder og referencer
- Valideringsvejledning tilgængelig
- Meget alsidig - flere applikationer
- Økonomisk ved tids- og omkostningsbesparelser
- Nem håndtering
- Membraner velegnet til brug med e.motion dispenser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Format | 0,45 μm Porestørrelse Skive |
| Medietype | Gærekstrakt |
| Sterilitet | Steril |
| Gitter farve | Mørkegrøn |
| Emballagetype | Individuelt indpakket MF til brug med dispenser, 10 x 10/pose fade med NP |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Mængde | 100/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |