Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gærekstrakt Glucose Chloramphenicol Medium (YGC-Medium)
Artikelnummer. 10240973
Skift visning
Oversigt:
Gærekstrakt Glucose Chloramphenicol Medium
Mængde:
10/Pk.
Fyld volumen:
17 mL
Fyld vægt:
17 g± 5 %
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Oversigt Mængde Fyld volumen Fyld vægt Pakningsstørrelse
10240973 Gærekstrakt Glucose Chloramphenicol Medium 10/Pk. 17 mL 17 g± 5 % Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10240973 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5032A
 Begrænset vare
På lager
Isoler og opregn gær og skimmelsvampe i fødevarer med dette selektive medium.
Isoler og opregn gær og skimmelsvampe fra fødevareprøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Gærekstrakt Glucose Chloramphenicol Medium. Chloramphenicol i mediet er det selektive middel, der hæmmer bakterievækst.
Valget af et egnet medium til optælling af gær og skimmelsvampe fra fødevareprøver er i høj grad afhængig af arten af den fødevare, der undersøges, og de organismer, der forekommer på dem. Gærekstrakt Glucose Chloramphenicol Agar forbliver bakteriostatisk, når den inokuleres med ikke mere end 1 ml af en 10-1 fortynding af fødevareprøven og efterfølgende inkuberes i ikke mere end fem dage ved 25 C, °som det er sædvanlig praksis inden for fødevaremykologi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Elfenben, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 6 °C til 12 °C
Oversigt Gærekstrakt Glucose Chloramphenicol Medium
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Mikrobiologiske medier
Fyld volumen 17 mL
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.
Kun til laboratoriebrug.