Få mere at vide
BD Difco™ Gærekstrakt Glucose Chloramphenicol Agar
Beskrivelse
Antibiotikummetoden til optælling af gær og skimmelsvampe i mejeriprodukter er blevet den foretrukne metode, der erstatter den traditionelle syrnede metode.
- Resulterer i bedre genopretning af skadede svampeceller, som er følsomme over for et surt miljø
- Genererer mindre interferens fra udfældede fødevarepartikler under optællingen
- Har fordele, når en prøve indeholder overvejende gær og/eller skadet gær
- Omtrentlig formel pr. liter:
- Gærekstrakt: 5,0 g
- Glukose: 20,0 g
- Kloramfenicol: 0,1 g
- Agar: 13,0g
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 5 g gærekstrakt, 20 g glukose, 0,1 g chloramphenicol, 13 g agar |
| Form | Dehydreret, pulver |
| Produkttype | Selektivt agarmedium |
| Med tilsætningsstoffer | Kloramfenicol |
| Til brug med (applikation) | Optælling af gær og skimmelsvampe i mælk og mejeriprodukter |
| pH | 6.6± 0,2 |
| Mængde | 500 g |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: Chloramphenicol