Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gærekstrakt, til biokemi
Artikelnummer. 17201336 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17201336 250 g
17291326 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17201336 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 468552500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8013-01-2
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8013-01-2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gærekstrakt
Renhed eller kvalitetsklasse Biokemi klasse
Mængde 250 g