Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gærekstraktagar (dehydreret)
Artikelnummer. p-200112230
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11923792
Brand: Thermo Scientific™ CM0019B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør pladetælling af mikroorganismer i vand med dette medium, mens du klæber til ISO 1133:2014.
Carry out plate counts of microorganisms in water with Thermo Scientific™ Oxoid™ Yeast Extract Agar (Dehydrated). Yeast Extract Agar is made to the formula described by Windle Taylor1 for the plate count of microorganisms in water and is tested in accordance with ISO 1133:20142. It is a rich, nutritious medium for the recovery of a wide range of bacteria, yeast, and molds.
Den sædvanlige metode til at tælle heterotrofe bakterier i vand er ved hældplademetoden med gærekstraktagar. Der foretages separate tællinger af de aerobe mesofile organismer, som danner synlige kolonier i dette medium efter 24 timers inkubation ved 37 °C, og dem, der danner kolonier efter tre dages inkubation ved 22 °C. De to metoder giver forskellige resultater 2 .
De organismer, der vokser under disse forhold, omfatter bakterier, gær og skimmelsvampe.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gærekstraktagar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 21,7L medium
Kun til laboratoriebrug