Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gærekstraktagar (dehydreret)
Beschreibung
Carry out plate counts of microorganisms in water with Thermo Scientific™ Oxoid™ Yeast Extract Agar (Dehydrated). Yeast Extract Agar is made to the formula described by Windle Taylor1 for the plate count of microorganisms in water and is tested in accordance with ISO 1133:20142. It is a rich, nutritious medium for the recovery of a wide range of bacteria, yeast, and molds.
Den sædvanlige metode til at tælle heterotrofe bakterier i vand er ved hældplademetoden med gærekstraktagar. Der foretages separate tællinger af de aerobe mesofile organismer, som danner synlige kolonier i dette medium efter 24 timers inkubation ved 37 °C, og dem, der danner kolonier efter tre dages inkubation ved 22 °C. De to metoder giver forskellige resultater 2 .
De organismer, der vokser under disse forhold, omfatter bakterier, gær og skimmelsvampe.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Gærekstraktagar |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 21,7L medium |
Kun til laboratoriebrug
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.