Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gærekstrakt
Artikelnummer. 15493079
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493079 1 kg 1kg
15483079 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493079 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60287.A1
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Anvendes som fødevareadditiv, smagsforstærker i forarbejdede fødevarer af enhver art og som næringsstof til bakteriekulturmedier. Det bruges til at skabe velsmagende smag og umami smagsoplevelser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Emballagetype Plastflaske
Mængde 1 kg