Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gærekstrakt
Artikelnummer. 15169323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15169323 5kg 5kg
15159323 1 kg 1kg
15179323 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15169323 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 451120050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2917.95 DKK
    2518.65 DKK / 5kg
    Spare 399.30 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 84604-16-
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84604-16-
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gærekstrakt
Format Plast tromle
Mængde 5kg