Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gærekstrakt
Artikelnummer. 11356849
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356849 500 g 500g
11346849 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356849 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H26769.36
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Anvendes som fødevareadditiv, smagsforstærker i forarbejdede fødevarer af enhver art og som næringsstof til bakteriekulturmedier. Det bruges til at skabe velsmagende smag og umami smagsoplevelser.
Gærekstrakt bruges som fødevaretilsætning, smagsforstærker i forarbejdede fødevarer af enhver art og som næringsstof til bakteriekulturmedier. Det bruges til at skabe velsmagende smag og umami smagsoplevelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Emballagetype Glasflaske
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk