Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gærekstrakt
Artikelnummer. 11346849
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346849 100 g 100g
11356849 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346849 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H26769.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Anvendes som fødevareadditiv, smagsforstærker i forarbejdede fødevarer af enhver art og som næringsstof til bakteriekulturmedier. Det bruges til at skabe velsmagende smag og umami smagsoplevelser.
Gærekstrakt bruges som fødevaretilsætning, smagsforstærker i forarbejdede fødevarer af enhver art og som næringsstof til bakteriekulturmedier. Det bruges til at skabe velsmagende smag og umami smagsoplevelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Emballagetype Glasflaske
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk