Få mere at vide
Gibco™ Gær 100
Artikelnummer. 16249841
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
16249841 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 16249841
Brand: Gibco™ 215384
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gær 100 er designet til at øge indholdet af vitaminer og andre vigtige ernæringskomponenter, der findes i gær.
Yeast 100, er også en del af Peptone Preview Pak som indeholder:
• Wheat 100, —UF et ultrafiltreret supplement og god kilde til glutamin, hvilket gør det ideelt til pattedyrcellekulturapplikationer. Det fordøjes for øget peptidindhold, hvilket resulterer i en lav koncentration af frie aminosyrer og kulhydrater.
• Bomuld 100, —UF rig på nukleosidindhold og fordøjet for at øge peptidindholdet. Det behandles for at give højere koncentrationer af vitaminer, som kan hjælpe med at opretholde ydeevnen i pattedyrs- og mikrobielle processer.
• Bomuld 200, —UF ultrafiltreret og rig på nukleosidindhold, behandlet for at øge kulhydratkoncentrationerne, hvilket er vigtigt for nogle cellekulturer og mikrobielle processer
• Ært 100, UF en —ultrafiltreret pepton fordøjet for at øge indholdet af nukleosid og frie aminosyrer. Det høje totale aminosyreindhold og det lave kulhydratindhold ligner mange højtydende peptoner fra animalsk oprindelse.
• Soy —100 en stærkt fordøjet sojaproteinpepton, der har et højt indhold af nukleosider og frie aminosyrer. Det har høje koncentrationer af vitaminer og kulhydrater og anbefales til en lang række processer.
• Gær 100 —designet til at øge indholdet af vitaminer og andre vigtige ernæringskomponenter, der findes i gær. Det er beregnet til ernæringstilskud til pattedyrs-, mikrobiel- og insektcellekulturer.
Peptone Preview Pak kosttilskud er ikke-GMP prototypeprodukter, der ikke er til fremstillingsbrug. Større størrelser er tilgængelige gennem Gibco Custom Products Services.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Mængde 100 g