Få mere at vide
YC/T 184-2004 Mærket nitrosaminblanding 690 100 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308868
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30308868 1 mL
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30308868 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000690DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4∣(RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4)
CAS 1020719-69-0, 1020719-68-9, 66148-19-4, 764661-24-7
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 100 μg/mL∣(RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 100 μg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 100 μg/mL∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) 100 μg/mL