Få mere at vide
Abnova™ YBX1/CEN1p FISH sonde
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | Y-boks bindende protein 1 |
| Gene Alias | BP-8,CSDA2,CSDB,DBPB,MDR-NF1,MGC104858,MGC110976,MGC117250,NSEP-1,NSEP1,YB-1,YB1 |
| Gen symbol | YBX1 |
| Gen-id (Entrez) | 4904 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 200μ L |
| Form | Væske |