Få mere at vide
Yangonin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yangonin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O4/c1-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13-9-14(18-2)10-15(16)19-13/h3-10H,1-2H3/b8-5+ |
| Formel vægt | 258.0892 |