Få mere at vide
Yangonin, MedChemExpress
Beskrivelse
Yangonin exhibits affinity for the human recombinant cannabinoid CB1 receptor with an IC50 and a Ki of 1.79 μM and 0.72 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yangonin |
| CAS | 500-62-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H14O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (96.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=C(OC)C=C(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.27 |
| Formel vægt | 258.27 |
| Vis mere |