missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Yan 7874, TRC

Artikelnummer. 30448970
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30448970 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30448970 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCY10051025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale alpha-(3,4-Dichlorophenyl)-2,3-dihydro-2-imino-3-[(4-methylphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-1-ethanol
CAS 402940-12-9
Molekylær formel C23 H21 Cl2 N3 O
Mængde 25 mg
Synonym Yan 7874
InChI formel InChI=1S/C23H21Cl2N3O/c1-15-6-8-16(9-7-15)13-27-20-4-2-3-5-21(20)28(23(27)26)14-22(29)17-10-11-18(24)19(25)12-17/h2-12,22,26,29H,13-14H2,1H3
SMIL ClC1=CC=C(C=C1Cl)C(O)CN2C(=N)N(C=3C=CC=CC32)CC4=CC=C(C=C4)C
IUPAC navn 1-(3,4-dichlorophenyl)-2-[2-imino-3-(p-tolylmethyl)benzimidazol-1-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 426.33834
Formel vægt 425.1062
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.