missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ YADA

Beskrivelse
YADA is a green-yellow lucifer yellow-based fluorescent D-amino acid. Suitable for labeling peptidoglycans in live bacteria. Incorporated into bacterial cell walls during synthesis. Exhibits large stokes shift and wider emission spectra than other FDAAs, allowing excitation via a violet light source and detection with a green filter. Displays good water solubility, photostability and thermostability. Excitation/emission λ ∽426/535 nm.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (αR)-α,6-Diamino-1,3-dioxo-5,8-disulfo-1 H-benz[de]isoquinoline-2(3 H)-propanoic acid |
| CAS | 1471982-33-8 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Fluorescent Probes for Imaging Bacteria |
| Molekylær formel | C15H13N3O10S2 |
| Formel vægt | 3636 |
| Renhed | 95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?