Få mere at vide
Y6
Artikelnummer. 17136564
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17136564 500 mg
17116564 100 mg
17126564 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17136564 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66585.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2304444-49-1 | C82H86F4N8O2S5 | 1451.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2304444-49-1
Molekylær formel C82H86F4N8O2S5
Molekylvægt (g/mol) 1451.94
InChI nøgle XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-{2-[(23-{[1-(dicyanomethyliden)-5,6-difluor-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yliden]methyl}-3 ,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-diundecyl-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetraazaoctacyclo[16.9. 0,0²,¹²,0⁴,¹¹,0⁵,⁹,0¹³,¹⁷,01⁹,²⁶,0²¹,²⁵]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13(25),219 ,22-decaen-7-yl)methyliden]-5,6-difluor-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yliden}propandinitril
SMIL CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC1=C2N(CC(CC)CCCC)C2=C1C1=NSN=C1C1=C2N(CC(CC)CCCC)C2=C1SC1=C2SC(C=C2C(=O)C3=CC(F)=C(F)C=C3C2=C(C#N)C#N)=C1CCCCCCCCCCC)C=C1C(=O)C2=CC(F)=C(F)C=C2C1=C(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Y6
Mængde 500 mg
Synonym 2,2 ′-((2 Z,2 ′Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5 ]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2 ′′,3′′:4′,5 ′]thieno[2 ′,3 ′:4,5 ]pyrrolo[3,2-g]thieno[2 ′,3 ′:4,5 ]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
Formel vægt 1451.93
Fysisk form Fast stof