missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Y15, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475168
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16475168 10 mg
16411397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16475168 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12444

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Y15 is a potent and specific inhibitor of focal adhesion kinase (FAK) that inhibits its autophosphorylation activity, decreases the viability of cancer cells, and blocks tumor growth.

Y15 is a potent and specific inhibitor of focal adhesion kinase (FAK) that inhibits its autophosphorylation activity, decreases the viability of cancer cells, and blocks tumor growth.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Y15
Fysisk form Solid
CAS 4506-66-5
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H14Cl4N4
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym FAK Inhibitor 14
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (176.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMIL [H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.NC1=CC(N)=C(N)C=C1N
Molekylvægt (g/mol) 284.01
Formel vægt 284.01
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.